Learn More
3,4-(méthylènedioxy)benzylidèneacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392646 50 g 50g
11382646 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08675.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3160-37-0 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3160-37-0
Formule moléculaire C11H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.198
Numéro MDL MFCD00016907
Clé InChI XIYPXOFSURQTTJ-NSCUHMNNSA-N
Synonyme piperonalacetone, heliotropyl acetone, acetone, piperonylidene, piperonylideneacetone, piperonylidene acetone, unii-t43byj64eg, 3-buten-2-one, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, ccris 6270, 3,4-methylenedioxy benzalacetone, 3,4-methylenedioxy benzylideneacetone
CID PubChem 6040503
Nom IUPAC (E)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 50 g
Beilstein 83983
Poids de la formule 190.2
Pourcentage de pureté 98%