Learn More
3,4-(Méthylènedioxy)acide cinnamique, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439372 500 g 500g
11419372 25 g 25g
11429372 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439372 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10122.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2373-80-0 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2373-80-0
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00005837
Clé InChI QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxycinnamic acid, 3,4-methylenedioxy cinnamic acid, 3-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acrylic acid, unii-x8h0wpj08y, 3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl prop-2-enoic acid, methylenedioxycinnamic acid, x8h0wpj08y, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-propenoic acid
CID PubChem 643181
ChEBI CHEBI:81482
Nom IUPAC Acide (E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-énoïque
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4- (Methylenedioxy)cinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion ∼243°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 84599
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 0.99