Learn More
3,4-(acide méthylènedioxy)phénylacétique, plus de 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 128.0°C to 132.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C9H8O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Mehr anzeigen |