Learn More
Acide 3,4-(Méthylènedioxy)phénylacétique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413564 5 g 5g
11423564 25 g 25g
11433564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413564 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11229.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 3,4-(méthylènedioxy)phénylacétique est utilisé comme intermédiaire organique.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (en partie), lʼéthanol et le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2861-28-1
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00014576
Clé InChI ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
CID PubChem 76115
Nom IUPAC Acide 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acétique
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4- (Methylenedioxy)phenylacetic acid
Point de fusion 127°C to 130°C
Quantité 5 g
Beilstein 177739
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),ethanol,and methanol.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%