Learn More
Acide 3,4-(méthylènedioxy)phénylacétique, TRC
Code produit 30470018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3039951G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic Acid
CAS 2861-28-1
Formule moléculaire C9H8O4
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-Benzodioxole-5-acetic Acid, [3,4-(Methylenedioxy)phenyl]acetic Acid, (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, (Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acetic Acid, Homopiperonylic Acid, NSC 119057, NSC 14364, Piperonylacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
Nom IUPAC Acide 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.0423