Learn More
3,4-(méthylènedioxy)phénylacétonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397466 10 g 10g
11307476 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09518.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4439-02-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile was used in synthesis of derrubone. It was used as standard to analyze the seized methamphetamine samples showing unique profiles of stable isotopic compositions by isotope ratio mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4-(méthylènedioxy)phénylacétonitrile a été utilisé dans la synthèse de derrubone. Il a été utilisé comme étalon pour analyser les échantillons de méthamphétamine saisis montrant des profils uniques de compositions isotopiques stables par spectrométrie de masse à rapport isotopique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4439-02-5
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005835
Clé InChI ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
CID PubChem 78178
Nom IUPAC 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acétonitrile
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 135°C to 140°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 7739
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté ≥98%