Learn More
3,4-(méthylènedioxy)phénylglyoxal hydrate, 97 %, base wt sèche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389136 5 g 5g
11379136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20273.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65709-23-1 | C9H6O4 | 178.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65709-23-1
Formule moléculaire C9H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD03411518
Clé InChI OUCBKIWZWGSDJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxyphenylglyoxal hydrate, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 3,4-methylenedioxy phenylglyoxal hydrate, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12143, benzo d 1,3 dioxole-5-glyoxal hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-yl-2-oxoethanal, hydrate
CID PubChem 15608490
Nom IUPAC 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-oxoacétaldéhyde ; hydrate
SMILES O=CC(=O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Point de fusion 127°C to 131°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 5 g
Beilstein 7703971
Poids de la formule 178.15 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%