Learn More
Bromure de 3,4-(méthylènedioxy)phénylmagnésium, 0,50 M dans le 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15401426 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54632.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 3,4-(méthylènedioxy)phénylmagnésium est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide
CAS 17680-04-5
Formule moléculaire C7H5BrMgO2
Numéro MDL MFCD01863705
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, jfuhzuguhblmlb-uhfffaoysa-m, 1,3-benzodioxol-5-yl magnesium bromide, 3,4-methylenedioxyphenyl magnesium bromide, 3.4-methylene dioxy-phenyl-magnesium bromide, 5-bromomagnesio-2h-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenylmagnesium bromide, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf: toluene 1:1, grignard reagent
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Clé InChI JFUHZUGUHBLMLB-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C2OCOC2=C1
Nom IUPAC Magnésium ; 5 H-1,3-benzodioxol-5-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 225.32
CID PubChem 4429644
Poids de la formule 225.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF