Learn More
Bromure de 3,4-(méthylènedioxy)phénylmagnésium, solution à 0,8 M dans le toluène / THF (50:50), A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 11975991
Marque: Thermo Scientific Acros 438761000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide
CAS 17680-04-5, 109-99-9, 108-88-3
% min. CAS 15.17, 80.5
% max. CAS 19.5, 84.83
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’éclair −10°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C7H5BrMgO2
Numéro MDL MFCD01863705
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.04
Synonyme 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, jfuhzuguhblmlb-uhfffaoysa-m, 1,3-benzodioxol-5-yl magnesium bromide, 3,4-methylenedioxyphenyl magnesium bromide, 3.4-methylene dioxy-phenyl-magnesium bromide, 5-bromomagnesio-2h-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenylmagnesium bromide, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf: toluene 1:1, grignard reagent
Clé InChI JFUHZUGUHBLMLB-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C2OCOC2=C1
Nom IUPAC Magnésium ; 5 H-1,3-benzodioxol-5-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 225.32
CID PubChem 4429644
Poids de la formule 225.32
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.