Learn More
Acide 3,4-(Méthylènedioxy)phénylboronique,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10522232 1 g Flacon en verre 1g
10721975 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522232 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359580010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94839-07-3
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.94
Numéro MDL MFCD01009695
Clé InChI CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
CID PubChem 2734371
Nom IUPAC acide 1,3-benzodioxol-5-ylboronique
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Methylenedioxyphenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Methylenedioxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.