Learn More
3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 191.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |