Learn More
Acide 3-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10750744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10750744 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10341053 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10750744 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 215309-01-6
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Numéro MDL MFCD06742238
Clé InChI HALATUFUWLWCQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoicacid, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 853, pubchem12997, acmc-209fli, r-1-fmoc-3-hydroxypyrrolidine, 3-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 3-4-methylpiperazinyl-benzoic acid, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid
CID PubChem 4741681
Nom IUPAC Acide3-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 97%