Learn More
Acide 3-(4-méthylpipérazine-1-carbonyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10347154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347154 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10347154 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00009DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 883738-38-3
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C18H27BN2O3
Numéro MDL MFCD05864308
Quantité 1 g
Synonyme 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
Clé InChI ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom IUPAC (4-méthylpipérazine-1-yl)-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 330.24
CID PubChem 2760029
Poids de la formule 330.23
Pourcentage de pureté 97%