Learn More
{-[(-Méthylpipéridino)méthyl]phényl}méthanamine,3-[(4-méthylpipéridino)méthyl]phényl}méthanamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10380503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10380503 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10075642 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10380503 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01158CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 690632-06-5
Formule moléculaire C14H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 218.344
Numéro MDL MFCD05865121
Clé InChI ZULQRDYUOOXCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylpiperidino methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-4-methyl-1-piperidinyl methyl
CID PubChem 2794679
Nom IUPAC [3-[(4-méthylpipéridine-1-yle)méthyle]phényle]méthanamine
SMILES CC1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau {3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.34
Pourcentage de pureté 97%