Learn More
3-(4-Morpholinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479170 1 g 1g
11459170 5 g 5g
11469170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15707.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27292-49-5 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27292-49-5
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD00051675
Clé InChI BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
CID PubChem 141343
Nom IUPAC 3-(morpholin-4-yl)phenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Morpholinyl)phenol
Point de fusion 127°C to 132°C
Quantité 1 g
Beilstein 149989
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 98%