Learn More
Isothiocyanate de 3-(4-morpholinyl)propyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate |
| Point d’ébullition | 182°C to 183°C (13 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.5305 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 879217 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 186.28 |
| Pourcentage de pureté | 96% |