Learn More
3-(4-Morpholinylméthyl)indole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15470029
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470029 250 mg 250mg
15450029 1 g 1g
15460029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63366.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5379-88-4
Formule moléculaire C13H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Numéro MDL MFCD00458413
Clé InChI VHGISLOQNDQFIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinomethyl indole, indole, 3-morpholinomethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-1h-indole, 4-27-00-00551 beilstein handbook reference, 4-indol-3-ylmethyl morpholine, 3-morpholinomethyl-1h-indole, morpholine, n-3-indolyl methyl, 4-1h-indol-3-ylmethyl morpholine, 3-4-morpholinylmethyl indole
CID PubChem 21477
Nom IUPAC 3-[(morpholin-4-yl)methyl]-1H-indole
SMILES C(N1CCOCC1)C1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Morpholinylmethyl)indole
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 193005
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide