Learn More
Acide 3-(4-n-propoxyphényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486487 1 g 1g
15496487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33646.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3243-40-1 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3243-40-1
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.257
Numéro MDL MFCD00484121
Clé InChI SOFMLHAGBATXNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-propoxyphenyl propanoic acid, 3-4-propoxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid,4-propoxy, 3-4-n-propoxyphenyl propionic acid, cbmicro_011397, cambridge id 5152838, 4-propoxy-benzenepropanoic acid, 3-4-n-propoxyphenyl propanoic acid
CID PubChem 2255935
Nom IUPAC Acide 3-(4-propoxyphényl)propanoïque
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 94°C to 99°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 96%