Learn More
3-(4-nitrophényl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole |
| Point de fusion | 194°C to 195°C |
| Quantité | 2 g |
| Poids de la formule | 189.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |