Learn More
Acide 3-(4 nitrophényl)propanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472232 5 g 5g
15492232 25 g 25g
15402242 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472232 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458200050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 16642-79-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16642-79-8
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD00126834
Clé InChI VZOPVJNBOQOLPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-nitro, 3-4-nitrophenyl-propionic acid, 4-nitrobenzenepropanoic acid, p-nitrohydrozimtsaure, pubchem13615, p-nitrohydrocinnamic acid
CID PubChem 85526
Nom IUPAC 3-(4-nitrophényle)acide propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
Point de fusion 166.0°C to 168.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.