Learn More
Acide 3-(4-nitrophényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436517
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436517 50 g 50g
15426517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33663.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16642-79-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16642-79-8
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD00126834
Clé InChI VZOPVJNBOQOLPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-nitro, 3-4-nitrophenyl-propionic acid, 4-nitrobenzenepropanoic acid, p-nitrohydrozimtsaure, pubchem13615, p-nitrohydrocinnamic acid
CID PubChem 85526
Nom IUPAC 3-(4-nitrophényle)acide propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 96%