Learn More
Acide 3-(4-pyridyl)propanoïque, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 15565236 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15565236 5 g 5g
15389059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15565236 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6318-43-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Clé InChI WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
CID PubChem 233243
Nom IUPAC Acide 3-pyridin-4-ylpropanoique
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Pyridyl)propanoic acid
Point de fusion 229.0°C to 233.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 95%