Learn More
Acide 3-(4-Pyridyl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464888 5 g 5g
15454888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58655.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 6318-43-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6318-43-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00084846
Clé InChI WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
CID PubChem 233243
Nom IUPAC Acide 3-pyridin-4-ylpropanoique
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Pyridyl)propionic acid
Point de fusion 231°C
Quantité 5 g
Beilstein 122234
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%