Learn More
3-[(4-pyridylméthyl)amino]propanenitrile, Thermo Scientific™
Code produit 10476794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10476794 5 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10476794 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DSHS00705DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(4-Pyridylmethyl)amino]propanenitrile
CAS 648409-30-7
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H11N3
Quantité 5 g
Synonyme 3-4-pyridylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-yl methyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethylamino propanenitrile, 3-4-pyridyl-methyl amino propanenitrile
Clé InChI YBWTXEJAEKEKRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1CNCCC#N
Nom IUPAC 3-(pyridin-4-ylméthylamino)propanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 161.208
CID PubChem 2063970
Poids de la formule 161.21
Pourcentage de pureté 97%