Learn More
Acide 3-{[4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazine-1-yl]méthyl}benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10311143
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10311143 250 mg 250mg
10730364 1 g 1g
10491924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10311143 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30401CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 500013-38-7
Formule moléculaire C17H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 320.389
Numéro MDL MFCD04115219
Clé InChI CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 2795521
Nom IUPAC Acide 3-[[4-(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipérazine-1-yl]méthyle]benzoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 320.39
Pourcentage de pureté 97%