Learn More
Acide 3-{[4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazine-1-yl]méthyl}benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 320.39 |
| Pourcentage de pureté | 97% |