Learn More
3-[4-(tert-butyl)phényl]-5-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10364722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10364722 10 g Flacon en verre ambré 10g
10180882 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364722 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF00728EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175204-40-7
Formule moléculaire C13H15ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 250.726
Numéro MDL MFCD00124908
Clé InChI ZLQQUIHBQATFOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butyl phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-1,1-dimethylethyl phenyl, 3-4-tert-butyl-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4 o xadiazole
CID PubChem 2781701
Nom IUPAC 3-(4-tert-butylphényl)-5-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-(Tert-butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 250.73
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique