Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-(4-tert-butylbenzène)propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 1211-99-0 |
| Formule moléculaire | C14 H16 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-(4-Tert-Butylbenzene)Propionic Acid, Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16O2/c1-14(2,3)12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(15)16-4/h5-6,8-9H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C#Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | méthyl 3-(4-tert-phényl)prop-2-ynoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.28 |
| Poids de la formule | 216.115 |