Learn More
Acide 3-(4-tert-butylbenzène)propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid |
| CAS | 1208-64-6 |
| Formule moléculaire | C13 H18 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 3-(4-tert-butylphényl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.28 |
| Poids de la formule | 206.1307 |