Learn More
Acide 3-(4-tert-butylbenzène)propionique, TRC
Code produit 30342683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342683 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342683 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6903751G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid
CAS 1208-64-6
Formule moléculaire C13 H18 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide 3-(4-tert-butylphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Poids de la formule 206.1307