Learn More
Acide 3-(4-tert-butylphényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440458 25 g 25g
15420458 1 g 1g
15430458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54011.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1208-64-6 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1208-64-6
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.285
Numéro MDL MFCD00796482
Clé InChI BNJYANVQFVSYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-tert-butyl-phenyl-propionic acid, 3-4-tert-butyl phenyl propanoic acid, 3-4-tert-butylphenyl propanoic acid, 4-1,1-dimethylethyl benzenepropanoic acid, 4-t-butylhydrocinnamic acid, 4-t-butylhydrocinnamic aicd, 4-tert-butylhydrocinnamic acid, 3-4-t-butylphenyl propionic acid, 3-4-t-butylphenyl propanoic acid
CID PubChem 4962173
Nom IUPAC Acide 3-(4-tert-butylphényl)propanoïque
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Point de fusion 102°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 206.28
Pourcentage de pureté 97%