Learn More
Acide 3-[4-(trifluorométhoxy)phényl]acrylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10757183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10757183 10 g 10g
10087402 1 g 1g
10371843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10757183 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04310EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 783-13-1
Formule moléculaire C10H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.158
Numéro MDL MFCD00066338
Clé InChI RNYVTJANWYBGPW-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, 4-trifluoromethoxy cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-trifluoromethoxyphenyl acrylic acid, trifluoromethoxyphenylacrylicacid, trans-4-trifluoromethoxy cinnamic acid
CID PubChem 735857
Nom IUPAC Acide (E)-3-[4-(trifluorométhoxy)phényl]prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 232.16
Pourcentage de pureté 97%