Learn More
Acide 3-[4-(trifluorométhyl)phényl]propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15400458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400458 1 g 1g
15410458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54010.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53473-36-2
Formule moléculaire C10H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.175
Numéro MDL MFCD00674032
Clé InChI OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-trifluoromethyl, 3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid, 4-trifluoromethyl phenylpropionic acid, p-trifluoromethyl benzylacetic acid, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid
CID PubChem 3588736
Nom IUPAC Acide 3-[4-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Point de fusion 99°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 218.17
Pourcentage de pureté 97%