Learn More
3-[(4S)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10757212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10757212 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10757212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 339610010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(4S)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolan-4-yl]-propanol
Note relative au nom 97%
CAS 51268-87-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 90°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H16O3
Indice de réfraction 1.4405 to 1.4425
Numéro MDL MFCD01631673
Quantité 1 g
Rotation spécifique +9° to +12° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Synonyme 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 1,3-dioxolane-4-propanol, 2,2-dimethyl-, s, s-3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-propanol, 1,3-dioxolane-4-propanol,2,2-dimethyl-, 4s, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4 s-yl-propanol, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4beta-yl-1-propanol
Clé InChI BSLDYXOPGSOQGZ-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)CCCO)C
Nom IUPAC 3-[(4S)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl]propan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
CID PubChem 2733890
Poids de la formule 160.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol