Learn More
3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophénylpentyl]-4(S)-phényl-2-oxazolidinone, TRC
Code produit 30380057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380057 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380057 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD486425100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinone
CAS 189028-93-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C20 H18 F N O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H18FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2/t17-/m1/s1
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCC(=O)N2[C@H](COC2=O)c3ccccc3
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényle)-5-[(4S)-2-oxo-4-phényl-1,3-oxazolidine-3-yl]pentane-1,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 355.3596
Poids de la formule 355.122
Pourcentage de pureté >95%