Learn More
3-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10623075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10623075 5 g 5g
10107392 1 g 1g
10545184 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10623075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01247DE
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 845885-86-1
Formule moléculaire C10H14BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.04
Numéro MDL MFCD03425979
Clé InChI HDQULWCYQQMIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid, neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid neopentyl glycol ester, 2-3-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, 5,5-dimethyl-2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-4-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, pyridine-3-boronic acid neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid, neopentylglycol ester
CID PubChem 2794717
Nom IUPAC 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 191.04
Pourcentage de pureté 97%