Learn More
3,5,5-Triméthyl-1-hexanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol |
| CAS | 3452-97-9 |
| Formule moléculaire | C9H20O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Nonylol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(CCO)CC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 3,5,5-triméthylhexan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.25 |
| Poids de la formule | 144.1514 |