Learn More
3,5,6-Trichloroacénaphtène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5,6-Trichloroacenaphthene |
| CAS | 15248-00-7 |
| Formule moléculaire | C12H7Cl3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3,5,6-Trichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 3,5,6-Trichloroacenaphthene |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-8-4-2-6-1-3-7-9(14)5-10(15)12(8)11(6)7/h2,4-5H,1,3H2 |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c2c(Cl)ccc3CCc1c23 |
| Nom IUPAC | 3,5,6-trichloro-1,2-dihydroacénaphtylène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.54 |
| Poids de la formule | 255.9613 |