Learn More
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique, TRC
Code produit 30457192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8960451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid
CAS 40932-60-3
Formule moléculaire C7 H3 Cl3 O3
Quantité 1 g
Synonyme 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC Acide 2,3,5-trichloro-6-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Poids de la formule 239.9148