Learn More
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique, TRC
Code produit 30457166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457166 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8960455G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid
CAS 40932-60-3
Formule moléculaire C7 H3 Cl3 O3
Quantité 5 g
Synonyme 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC Acide 2,3,5-trichloro-6-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Poids de la formule 239.9148
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.