Learn More
3,5,7,8,3',4'-Hexahydroxyflavone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gossypetin |
| CAS | 489-35-0 |
| Formule moléculaire | C15 H10 O8 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 3,3',4',5,7,8-Hexahydroxyflavone |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)14-13(22)12(21)10-8(18)4-9(19)11(20)15(10)23-14/h1-4,16-20,22H |
| SMILES | OC1=C(Oc2c(O)c(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3 |
| Nom IUPAC | 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7,8-tétrahydroxy-chromène-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 318.24 |
| Poids de la formule | 318.0376 |