Learn More
3',5,7-trihydroxy-4'-méthoxyflavanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11408897
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11408897 1 g 1g
11418897 5 g 5g
11428897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11408897 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20528.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 520-33-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
(±)-Hesperetin is an antioxidant flavonoid. Induces G1-phase cell cycle arrest. Anti-inflammatory. (±)-Hesperetin suppresses NF-κB activation. Reduces cholesterol biosynthesis. Inhibits lipid peroxidation. Neuroprotective against neuronal oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (±)-hesperétine est un flavonoïde antioxydant. Induit l’arrêt du cycle cellulaire en phase G1. Anti-inflammatoire. La (±)-hesperétine supprime NF-κ l’activation B. Réduit la biosynthèse du cholestérol. Inhibe la peroxydation des lipides. Neuroprotection contre les dommages oxydatifs neuronaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), diluer les alcalis et l’éthanol (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 520-33-2
Formule moléculaire C16H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Numéro MDL MFCD00075646
Clé InChI AIONOLUJZLIMTK-AWEZNQCLSA-N
Synonyme hesperetin, hesperitin, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, hesperin, yso2, cyanidanon 4'-methyl ether 1626, 5,7,3'-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, --hesperetin, prestwick_908, unii-q9q3d557f1
CID PubChem 72281
ChEBI CHEBI:28230
Nom IUPAC (2S)-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphényle)-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone
Point de fusion 227°C to 232°C
Quantité 1 g
Beilstein 309850
Merck Index 14,4670
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),dilute alkalis,and ethanol (50mg/ml).
Poids de la formule 302.3
Pourcentage de pureté 97%