Learn More
3',5,7-trihydroxy-4'-méthoxyflavanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(±)-Hesperetin is an antioxidant flavonoid. Induces G1-phase cell cycle arrest. Anti-inflammatory. (±)-Hesperetin suppresses NF-κB activation. Reduces cholesterol biosynthesis. Inhibits lipid peroxidation. Neuroprotective against neuronal oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La (±)-hesperétine est un flavonoïde antioxydant. Induit l’arrêt du cycle cellulaire en phase G1. Anti-inflammatoire. La (±)-hesperétine supprime NF-κ l’activation B. Réduit la biosynthèse du cholestérol. Inhibe la peroxydation des lipides. Neuroprotection contre les dommages oxydatifs neuronaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), diluer les alcalis et l’éthanol (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone |
| Point de fusion | 227°C to 232°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 309850 |
| Merck Index | 14,4670 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (partly),dilute alkalis,and ethanol (50mg/ml). |
| Poids de la formule | 302.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |