Learn More
3,5,7-trihydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339055
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339055 100 mg 100mg
11329055 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14223.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 548-83-4 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-83-4
Formule moléculaire C15H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Numéro MDL MFCD00006833
Clé InChI VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme galangin, norizalpinin, 3,5,7-trihydroxyflavone, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 3,5,7-trioh-flavone, unii-142fwe6ecs, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl, flavone, 3,5,7-trihydroxy, 4h-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-phenyl
CID PubChem 5281616
ChEBI CHEBI:5262
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5,7-Trihydroxyflavone
Point de fusion 214°C to 216°C
Quantité 100 mg
Beilstein 272179
Merck Index 14,4339
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté 97%