Learn More
Acide 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15401699 1 g 1g
15448946 250 mg 250mg
15411699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15401699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64472.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 177735-55-6 | C10H11BO6 | 238.00 g/mol
It is employed in the for the synthesis of 3,4-disubstituted coumarins via Pd-Catalyzed site-selective cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans le pour la synthèse des coumarines 3,4-disubstituées via des réactions de couplage croisé sélectives à site Pd-catalysé.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177735-55-6
Formule moléculaire C10H11BO6
Poids moléculaire (g/mol) 238.00
Numéro MDL MFCD11053854
Clé InChI WEJWFDLAZSVCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-borono-, 1,3-dimethyl ester, 3,5-di methoxycarbonyl phenylboronic acid, acmc-1c6yh, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl-dihydroxyborane
CID PubChem 19363104
Nom IUPAC Acide [3,5-bis(méthoxycarbonyl)phényl]boronique
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)B(O)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 238
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide