Learn More
3’,5’-bis(trifluorométhyl)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494123 5 g 5g
11484123 1 g 1g
11404133 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10341.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30071-93-3 | C10H6F6O | 256.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30071-93-3
Formule moléculaire C10H6F6O
Poids moléculaire (g/mol) 256.15
Numéro MDL MFCD00009910
Clé InChI MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 3,5-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, mbt-ac, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 3,5-ditrifluoromethylacetophenone, 3',5'-bis-trifluoromethylacetophenone
CID PubChem 121616
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone
Densité 1.422
Point d’ébullition 85°C (8 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 5 g
Beilstein 2384789
Nom IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanone
Poids de la formule 256.15
Pourcentage de pureté 98%