Learn More
3',5'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone, TRC
Code produit 30455717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455717 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455717 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT78407010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Bis(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 30071-93-3
Formule moléculaire C10H6F6O
Quantité 10 g
Synonyme 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 1-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmethyl ketone, 3,5-Di(trifluoromethyl)acetophenone, 3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, Bis (Trifluoromethyl)acetophenone
Formule InChI InChI=1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 256.14
Poids de la formule 256.0323