Learn More
3,5-bis(trifluorométhyl)aniline, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10357220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10357220 10 mL Flacon en verre 10mL
10721081 50 mL Flacon en verre 50mL
10453965 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10357220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185690100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-74-5
Formule moléculaire C8H5F6N
Poids moléculaire (g/mol) 229.12
Numéro MDL MFCD00000394
Clé InChI CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
CID PubChem 9480
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Bis(trifluoromethyl)aniline
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.4700g/mL
Point d’ébullition 85°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3)2C6H3NH2
Indice de réfraction 1.4330 to 1.435
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 1.47
Poids de la formule 229.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide