Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408156 50 g -
11498146 10 g -
11418156 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15289.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.125 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 3,5-bis(trifluorométhyl)aniline est utilisée dans la synthèse de N-[2-hydroxy-1-naphthylidène]-3, 5-bis(trifluorométhyl)aniline, base de Schiff et 5,7-bis(trifluorométhyl)aniline. Elle est également utilisée dans la synthèse de la N-1-phényléthyl-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline via une réaction d’hydroamination catalysée par le titane et la N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluorométhyl)phényl]thiourée, comme organocatalyseur.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-74-5
Formule moléculaire C8H5F6N
Poids moléculaire (g/mol) 229.125
Numéro MDL MFCD00000394
Clé InChI CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
CID PubChem 9480
Nom IUPAC 3,5-bis(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.473
Point d’ébullition 75°C to 78°C (10 mmHg)
Point d’éclair 83°C (181°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.434
Quantité 50 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 654318
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 229.13
Pourcentage de pureté 98%