Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
La 3,5-bis(trifluorométhyl)aniline est utilisée dans la synthèse de N-[2-hydroxy-1-naphthylidène]-3, 5-bis(trifluorométhyl)aniline, base de Schiff et 5,7-bis(trifluorométhyl)aniline. Elle est également utilisée dans la synthèse de la N-1-phényléthyl-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline via une réaction d’hydroamination catalysée par le titane et la N,N'-bis[3,5-bis(tri-fluorométhyl)phényl]thiourée, comme organocatalyseur.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline |
| Densité | 1.473 |
| Point d’ébullition | 75°C to 78°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 83°C (181°F) |
| Odeur | Recognizable |
| Indice de réfraction | 1.434 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 654318 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Afficher plus |